Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Agitador con Calentamiento Digital
Código de producto. p-200006943 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
6
15
Carga máx. de muestra:
15 x 250 mL
6 x 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones Carga máx. de muestra unitSize
16675442 6 6 x 400 mL cada uno
16685442 15 15 x 250 mL cada uno
2 options
Código de producto. 16675442
Marca: Velp Scientifica™ F20500530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador magnético digital disponible en 6 y 15 posiciones. El MULTI-HS tiene características exclusivas como el temporizador, el bloqueo de seguridad, el motor brushless capaz de garantizar el máximo rendimiento y seguridad.
  • Agitación y calefacción simultáneas de 6/15 posiciones.
  • Temperatura homogénea de hasta 120°C para todas las posiciones.
  • El motor sin escobillas VELP garantiza una larga vida útil y velocidad constante en todas las posiciones.
  • La tecnología SpeedServ™ mantiene la velocidad constante cuando cambia la viscosidad.
  • La placa CerAlTo™ garantiza una limpieza sencilla y la máxima resistencia.
  • Aviso de seguridad de superficie caliente cuando la placa alcanza una temperatura superior a 50°C.
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales.
  • Diseñado para una vida útil prolongada.
  • Garantía de 3 años después de registrar el producto.
  • Apto para funcionamiento continuo.
  • Interfaz digital con iconos fácil de utilizar.
  • El temporizador integral permite la programación de operaciones no supervisadas.
  • Una señal acústica avisa cuando termina la cuenta atrás.
  • Inversión automática programable de la dirección de agitación.
Especificaciones
Material de la placa superior CerAlTop: Una aleación de aluminio recubierta con una capa cerámica
Tensión 230 V
Características de seguridad Sí
Material del cuerpo Plástico, metal
Requisitos eléctricos Sí
Tipo de controlador Digital
Longitud (imperial) 21.7 in.
Altura (métrico) 6.6 cm
Temperatura (métrico) De 50 °C a 120 °C
máx. (imperial) 122°F to 248°F
Altura (imperial) 2.6 in.
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 23.9 cm
Longitud (métrico) 55.1 cm
Anchura (imperial) 9.4 in.
Tipo 230 V
Forma Rectángulo
Carga máx. de muestra 6 x 400 mL
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 6
Tamaño máx. del recipiente 0.4 L
Intervalo de agitación De 100 a 1000 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 550 x 240 x 65 mm
Pantalla Digital