Includes
Alfombrilla de goma con hoyuelos y seis tiras para asegurar los tubos
- Velocidad de rotación: de 5 a 100 rpm para movimiento de onda larga
- Rotación recíproca: ángulo de giro de 0° a 360° para movimiento de onda media y larga
- Vibración: 0° ángulo de giro de 5°, programable en ráfagas de 0 a 5 segundos, para movimiento de onda corta
- Encaja perfectamente en espacios pequeños de trabajo
- La gama de temperaturas de funcionamiento de 5 a 40 °C permite el uso en refrigeradores o estufas microbiológicas sin CO2
- Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
- La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
- Alarma sonora y visual: En el modo temporizado, cuando el tiempo llega a cero, la alarma sonará 5 veces y, a continuación, en la ventana de tiempo se muestra «End» (Fin) y parpadea de forma constante.““ La alarma se puede detener si se pulsa cualquier tecla.
Certifications
CE
Warranty
2 años
Specifications
Specifications
| Órbita | 23 mm (0,9 in) |
| Ángulo de rotación | De 0 a 360 ° |
| Capacidad portante (métrico) | 1 kg |
| Intervalo de velocidad | De 5 rpm a 100 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Capacidad portante (imperial) | 2,2 lb |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 306 mm |
| Show More |