Learn More
Patrones multielemento de aceite organometálico, 23 elementos, 100 μg/g; SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15216386 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15216386 100 g 100 g
11400359 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15216386 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S23100Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Antígeno100 μg/g
Al100 μg/g
B100 μg/g
Ba100 μg/g
Ca100 μg/g
Cd100 μg/g
Cr100 μg/g
Cu100 μg/g
Fe100 μg/g
K100 μg/g
Mg100 μg/g
Mn100 μg/g
Mo100 μg/g
Na100 μg/g
Ni100 μg/g
P100 μg/g
Pb100 μg/g
Sb100 μg/g
Si100 μg/g
Sn100 μg/g
Ti100 μg/g
V100 μg/g
Zn100 μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 23 Element Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Nombres de analitos o componentes Al,Ba,B
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Elemento Al, Ba, B
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Cantidad 100 g
Product intended for laboratory use only