Learn More
BD Biosciences™ Control Multi-Check (CE/IVD)
Código de producto. p-7162081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 2,5 ml
2 x 2,5 mL
5 x 2,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15845938 1 x 2,5 ml cada uno
15855938 2 x 2,5 mL cada uno
15865938 5 x 2,5 mL cada uno
3 options
Código de producto. 15845938
Marca: BD Biosciences™ 340911
Diseñado como un control de proceso completo para inmunofenotipaje por citometría de flujo
  • Control del proceso completo para inmunofenotipaje por citometría de flujo
  • Control de la tinción de anticuerpos, lisis de glóbulos rojos (ERI), configuración y rendimiento de instrumentos y análisis de datos.
  • Control estable con valores asignados que se puede utilizar para controlar el proceso de inmunofenotipaje
  • El control BD Multi-Check debe tratarse de la misma manera que la sangre completa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad IVD 2/2014, CE 23-5203-04
Contenido y almacenamiento Almacene los viales en posición vertical, taponados herméticamente, a una temperatura de 2 °C a 8 °C.
Cantidad 1 x 2,5 ml
Estabilidad Los viales sin abrir permanecen estables hasta la fecha de caducidad. Los viales abiertos permanecen estables durante 9 ciclos térmicos si se manipulan correctamente.