Learn More
BD Biosciences™ Control Multi-Check (CE/IVD)
Click to view available options
Cantidad:
1 x 2,5 ml
2 x 2,5 mL
5 x 2,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Control del proceso completo para inmunofenotipaje por citometría de flujo
- Control de la tinción de anticuerpos, lisis de glóbulos rojos (ERI), configuración y rendimiento de instrumentos y análisis de datos.
- Control estable con valores asignados que se puede utilizar para controlar el proceso de inmunofenotipaje
- El control BD Multi-Check debe tratarse de la misma manera que la sangre completa.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | IVD 2/2014, CE 23-5203-04 |
| Contenido y almacenamiento | Almacene los viales en posición vertical, taponados herméticamente, a una temperatura de 2 °C a 8 °C. |
| Cantidad | 1 x 2,5 ml |
| Estabilidad | Los viales sin abrir permanecen estables hasta la fecha de caducidad. Los viales abiertos permanecen estables durante 9 ciclos térmicos si se manipulan correctamente. |