Learn More
QIAGEN Bolsas multibarrera
Product Code. 11934485
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño:
Medio (11,1 × 16,5 cm)
Pequeño (9,5 x 7,6 cm)
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
paquete de 100
Product Code. Tamaño unitSize
11934485 Medio (11,1 × 16,5 cm) paquete de 100
11392795 Pequeño (9,5 x 7,6 cm) 100 PCS
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11934485
missing translation for 'mfr': QIAGEN WB100037
This item is not returnable. View return policy
Para la recogida, almacenamiento y transporte sin contaminación de las muestras de ADN.
Para la recogida, almacenamiento y transporte sin contaminación de las muestras de ADN.
  • Bolsas multibarrera para transporte o almacenamiento de formatos QIAcard FTA mini y micro.
  • Las capas laminadas mantienen la integridad y la seguridad de la muestra al proteger la tarjeta de la exposición a la contaminación por gases o líquidos.
  • Mantenga la seguridad de la muestra mediante un sello a prueba de manipulaciones.
  • La superficie exterior del papel es adecuada para etiquetar o escribir.
  • Para optimizar la integridad de la muestra, las tarjetas FTA se almacenan en una bolsa multibarrera con un paquete desecante.
Specifications
Para utilizar con (equipo) Tarjeta FTA Classic
Para utilizar con (aplicación) Recogida, almacenamiento, procesamiento y transporte de tarjetas FTA™ y tarjetas FTA™ de elución
Tipo de producto Bolsa multibarrera
Cantidad 100/paq.
Tamaño Medio (11,1 × 16,5 cm)