Learn More
QIAGEN Bolsas multibarrera
Código de producto. 11392795
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Medio (11,1 × 16,5 cm)
Pequeño (9,5 x 7,6 cm)
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
11392795 Pequeño (9,5 x 7,6 cm) 100 PCS
11934485 Medio (11,1 × 16,5 cm) paquete de 100
2 options
Código de producto. 11392795
Marca: QIAGEN WB100036
Para la recogida, almacenamiento y transporte sin contaminación de las muestras de ADN.
Para la recogida, almacenamiento y transporte sin contaminación de las muestras de ADN.
  • Bolsas multibarrera para transporte o almacenamiento de formatos QIAcard FTA mini y micro.
  • Las capas laminadas mantienen la integridad y la seguridad de la muestra al proteger la tarjeta de la exposición a la contaminación por gases o líquidos.
  • Mantenga la seguridad de la muestra mediante un sello a prueba de manipulaciones.
  • La superficie exterior del papel es adecuada para etiquetar o escribir.
  • Para optimizar la integridad de la muestra, las tarjetas FTA se almacenan en una bolsa multibarrera con un paquete desecante.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tarjeta genética FTA™, tarjeta mini o tarjeta micro
Para utilizar con (aplicación) Recogida, almacenamiento, procesamiento y transporte de tarjetas FTA™ y tarjetas FTA™ de elución
Tipo de producto Bolsa multibarrera
Cantidad Paquete de 100
Tamaño Pequeño (9,5 x 7,6 cm)