Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Four Components |
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Be, Co, In, U |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 0.01 mg/L |
| Tipo | Solución de verificación de varios componentes para detección de límites |
| Elemento | Be, Co, In, U |
| Solvent or Matrix | 1% HNO3 |
| Cantidad | 250 mL |