Learn More
Solución multielemento 13 - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U para ICP a 0,001 mg/l, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7083775 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12956183 250 mL 250 ml
12966183 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12956183 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor MS 003 250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thirteen Elements
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U
Forma física Líquido
Concentración 0.001 mg/L
Tipo Solución de verificación de varios componentes para detección de límites
Elemento Be, Na, Mg, K, Ca, Fe, Co, Rh, In, Ba, Ce, Pb, U
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 250 mL