Learn More
Solución multielemento 13 - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U para ICP a 0,001 mg/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thirteen Elements |
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 0.001 mg/L |
| Tipo | Solución de verificación de varios componentes para detección de límites |
| Elemento | Be, Na, Mg, K, Ca, Fe, Co, Rh, In, Ba, Ce, Pb, U |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Cantidad | 250 mL |