Learn More
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth Base (Dehydrated)
Código de producto. 11963942
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11963942 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11963942
Marca: Thermo Scientific™ CM0343B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Isolate salmonellae and suppress the Proteus species with this medium.
Isolate salmonellae and suppress the Proteus species with Thermo Scientific™ Oxoid™ Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth Base (Dehydrated). The enrichment medium contains brilliant green and ox bile to suppress the commensal organisms, thus improving the isolation of salmonellae.
Muller1 desarrolló este medio en 1923. Posteriormente fue modificado por Kauffmann2,3 con la adición de verde brillante y bilis de buey para suprimir los organismos comensales y así mejorar el aislamiento de las salmonelas.
Se ha demostrado que el tinte verde brillante utilizado en el medio es crítico y que se deben utilizar las marcas Chroma o BDH. Es esencial que el tinte se agregue dirigido porque calentar el verde brillante o intentar incorporarlo en el medio basal deteriora seriamente su acción selectiva.
La adición de novobiocina a 40 mg por litro de caldo fue descrita por Jeffries4 para suprimir el crecimiento de las especies de Proteus.
La adición de novobiocina a 40 mg por litro de caldo fue descrita por Jeffries4 para suprimir el crecimiento de las especies de Proteus.
No debe usarse el caldo de tetrationato Muller-Kauffmann si hay sospechas de Salmonella typhi.
El caldo de tetrationato Muller-Kauffmann se utilizó en una investigación a gran escala entre nueve laboratorios de ocho países diferentes5.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL).
Descripción Base de caldo de tetrationato Muller-Kauffmann
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 6,1 l