Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla con puerta de elevación, 1100 °C
Código de producto. 15466692 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
9 l
15 l
24 l
Control de temperatura:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15466692 9 l B410 cada uno
15493392 5 l B410 cada uno
15486692 9 l C450 cada uno
15496702 15 l C450 cada uno
15496712 24 l B410 cada uno
5 options
Código de producto. 15466692
Marca: Nabertherm™ L092H1RN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Tipo de controlador B410
Capacidad (métrico) 9 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno de mufla con puerta elevadora
Control de temperatura B410
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 230 x 170 mm
Anchura (métrico) 480 mm
Altura (métrico) 570 mm
Requisitos eléctricos 1 fases
Vataje 3 kw