Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla con aislamiento de ladrillo y puerta elevadora
Tienda Nabertherm ProductosDescripción
- Calefacción por dos lados
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
- Puerta elevadora (LT) con superficie caliente de espaldas al operador
- Apertura de aire regulable en la puerta del horno
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Chimenea, chimenea con ventilador o catalizador
- Limitador de exceso de temperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase 2 de protección térmica de acuerdo con la norma EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
- Conexión de gas de protección para purgar con gases protectores o de reacción no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C450 |
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Consumo de energía | 3,5 kW |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 340 x 260 x 170 mm |
| Anchura (métrico) | 530 mm |
| Altura (métrico) | 630 mm |
| Fondo (métrico) | 625 mm |