Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta de elevación, 1400 °C
Código de producto. 17347869 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
17347869 B510 cada uno
17357869 C550 cada uno
2 options
Código de producto. 17347869
Marca: Nabertherm™ L055H4ANL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 5 L
Temperatura (métrico) 1400 °C
Tipo Horno
Modelo Puerta elevadora
Dimensiones interiores (F x An x Al) 170 x 200 x 130 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 450 x 490 x 580 mm
Peso (métrico) 42 kg
Requisitos eléctricos 1 fases
Tensión 220/240 V
Vataje 2,4 kW
Frecuencia 50/60 Hz