Descripción
- Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
- Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
- Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
- Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
- Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
- Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Capacidad (métrico) | 40 L |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Tipo | Horno |
| Modelo | Puerta elevadora |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 490 x 320 x 250 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 705 x 530 x 580+320 mm |
| Peso (métrico) | 65 kg |
| Requisitos eléctricos | 3 fases |
| Vataje | 6,0 kW |
| Mostrar más |