Learn More
Nabertherm Muffle Furnace SKM with Lift Door
Código de producto. 15978360 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Control de temperatura:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Control de temperatura unitSize
15978360 B410 cada uno
15988360 C450 cada uno
2 options
Código de producto. 15978360
Marca: Nabertherm LM092H1RN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con aplicaciones que impliquen sustancias agresivas.El horno incluye mufla de cerámica con calentamiento integrado desde los cuatro lados.
  • Temperatura máxima: 1100 °C
  • Mufla calentada por los cuatro lados
  • Cámara de horno con mufla cerámica integrada, alta resistencia a gases y vapores agresivos
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • La puerta abatible puede usarse como plataforma de trabajo o como puerta elevadora
  • Apertura de aire adicional regulable en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan­un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Control de temperatura B410
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 × 230 × 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 505 × 490 × 900 mm
Peso (métrico) 50 kg