Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla LT 40/12 con puerta de elevación y controlador, hasta 1200 °C
Tienda Nabertherm ProductosDescripción
Los hornos de mufla se han probado para su uso diario en laboratorio.Este modelo destaca por su excelente fabricación, así como por su avanzado y atractivo diseño y su alto nivel de fiabilidad.
- Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrados protegidos y son fáciles de sustituir
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de controlador | C550 |
| Capacidad (métrico) | 40 L |
| Temperatura (métrico) | 1200 °C |
| Tipo | Horno de mufla |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 490 x 320 x 250 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 705 x 530 x 900 mm |
| Tensión | 400 V |
| Vataje | 6000 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?