Descripción
- Temperatura máxima: 1300 °C
- Calefacción por dos lados
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Apertura de aire regulable en la puerta del horno li>salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Control de temperatura | B410 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 170 × 200 × 130 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 450 × 190 × 900 mm |
| Peso (métrico) | 45 kg |