Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace With Lift Door, 1200°C
Código de producto. 15496692 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Control de temperatura:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15496692 9 l B410 cada uno
15416652 3 l B410 cada uno
15406712 15 l B410 cada uno
15486652 3 l C450 cada uno
15496672 5 l B410 cada uno
15416682 5 l C450 cada uno
15406702 9 l C450 cada uno
15416712 15 l C450 cada uno
15416722 24 l B410 cada uno
15426722 24 l C450 cada uno
15406732 40 l B410 cada uno
15416732 40 l C450 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15496692 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L092H2RN2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 l
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno
Modelo Lift Door
Control de temperatura B410
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 × 270 × 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 455 × 415 × 755 mm
Peso (métrico) 35 kg