Learn More
Nabertherm Horno de mufla serie L
Código de producto. 15446702 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Control de temperatura:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Control de temperatura unitSize
15446702 B410 cada uno
15456702 C450 cada uno
2 options
Código de producto. 15446702
Marca: Nabertherm L092S3RN3
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los elementos calefactores en los tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno proporcionan tiempos de calentamiento especialmente cortos. El aislamiento resistente y ligero de ladrillo resistente permite una temperatura máxima de trabajo de 1300 °C.
  • Temperatura máxima: 1300 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
  • Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
  • Apertura de aire regulable en la puerta del horno
  • li>salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 l
Temperatura (métrico) 1300 °C
Control de temperatura B410
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 × 230 × 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 525 × 530 × 630 mm
Peso (métrico) 60 kg