Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta abatible, 1200 °C
Código de producto. 15466722 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Control de temperatura:
3216
B410
C450
Controlador PID de base digital B180
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15466722 24 l C450 cada uno
15998300 1 l 3216 cada uno
15426702 9 l Controlador PID de base digital B180 cada uno
15456672 3 l C450 cada uno
16299340 5 l B410 cada uno
15591052 1 l R7 cada uno
15446712 15 l C450 cada uno
15466682 5 l C450 cada uno
15446672 3 l Controlador PID de base digital B180 cada uno
15446732 40 l Controlador PID de base digital B180 cada uno
15436702 9 l C450 cada uno
15456722 24 l B410 cada uno
15456732 40 l C450 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15466722 Supplier Nabertherm™ Supplier No. L242K2TN2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Specifications
Tipo de controlador C450
Descripción Puerta abatible
Capacidad (métrico) 24 l
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno
Modelo Flap door
Control de temperatura C450
Dimensiones interiores (F x An x Al) 340 x 280 x 250 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 555 x 490 x 580 mm
Peso (métrico) 55 kg
Requisitos eléctricos 3 fases
Vataje 4.5 kW
Frecuencia 50/60 Hz