Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta abatible, 1200 °C
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Control de temperatura:
3216
B410
C450
Controlador PID de base digital B180
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
- Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
- Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
- Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
- Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
- Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
- Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Controlador PID de base digital B180 |
| Capacidad (métrico) | 9 l |
| Temperatura (métrico) | 1200 °C |
| Tipo | Horno |
| Material | Acero inoxidable texturizado |
| Consumo de energía | 3,0 kW |
| Modelo | Flap door |
| Control de temperatura | Controlador PID de base digital B180 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 240 x 230 x 170 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 455 x 415 x 515 mm |
| Mostrar más |