Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con elementos de calefacción incorporados en mufla de cerámica
Código de producto. 15551092 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15551092
Marca: Nabertherm™ LM092H1RN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de investigación y laboratorio
  • Temperatura máx.: 1100 °C
  • Mufla calentada por los cuatro lados
  • Cámara de horno con mufla cerámica integrada, alta resistencia a gases y vapores agresivos
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Puerta batiente (L) que se puede usar como plataforma de trabajo
  • Apertura de aire adicional regulable en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o catalizador
  • Limitador de exceso de temperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase 2 de protección térmica de acuerdo con la norma EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases protectores o de reacción no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
Especificaciones
Tipo de controlador B410
Capacidad (métrico) 9 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 230 x 170 mm
Anchura (métrico) 490 mm
Altura (métrico) 580 mm
Fondo (métrico) 490 mm
Requisitos eléctricos 1 fase