Learn More
Thermo Scientific™ agar de Mueller Hinton
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Placa
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
Realice pruebas de sensibilidad antimicrobiana (AST) sin esfuerzo con el agar Mueller Hinton Thermo Scientific™ con sangre de caballo, un medio diseñado y fabricado según la norma europea (EUCAST) y la americana (CLSI).
La adición de almidón al agar de Mueller Hinton garantiza que los factores tóxicos producidos durante el crecimiento se absorben y su presencia suele ser esencial para determinar el crecimiento de inóculos de tamaño muy reducido.Conforme a EUCAST, CLSI y DIN.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo mediante una amplia red de instalaciones de la empresa para garantizar que recibe el medio más reciente y eficaz posible.Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo mediante una amplia red de instalaciones de la empresa para garantizar que recibe el medio más reciente y eficaz posible.Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Formato | Placa |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 10/paq. |