missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUDENG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16874985 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16874985 150 μL 150 microlitros
16884985 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16874985

Marca: Proteintech 265671AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

As part of AP-5, a probable fifth adaptor protein complex it may be involved in endosomal transport.

Especificaciones

Antígeno MUDENG
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AP5M1
N.º de referencia del gen Q9H0R1
Alias de gen AP-5 complex subunit mu-1, AP5M1, C14orf108, MuD, MUDENG
Símbolos de los genes AP5M1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MUDENG Fusion Protein Ag23486
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55745
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.