Descripción
- Tomamuestras de tambor y depósito.
- 3,5 pies de largo.
- Extrae eficazmente muestras que están cerca de la parte inferior del tambor o del depósito.
- Viene con un fondo de empuje/sello y un fondo de coring.
- El fondo de corte presenta una boca ancha para la manipulación de muestras de lodos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de tambor y tanque |
| Longitud (imperial) | 3,5 ft |