Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para mucina 1/MUC1 humano
Descripción
MUC1 (mucina 1, episialina, MAM-6, CA 15-3, PEM y EMA) es una glicoproteína de mucina de gran superficie celular expresada por la mayoría de las células epiteliales glandulares y ductales y algunos linajes celulares hematopoyéticos. MUC1 es una glicoproteína transmembrana con un dominio extracelular grande similar a la mucina que madura a través de varias formas intermedias generadas por la proteólisis y la adición y el procesamiento secuencial de numerosos glicanos vinculados-O fuertemente sialilados. La MUC1 es altamente polimórfica y cada alelo codifica un producto que contiene un número diferente de repeticiones (entre 30 y 90) lo que conduce a grandes diferencias en el peso molecular de la proteína. La MUC1 se expresa en la mayoría de los epitelios secretores, incluida la glándula mamaria y algunas células hematopoyéticas, y se expresa abundantemente en >90 % de los carcinomas de mama y metástasis. Se ha demostrado que la MUC1 transgénica se asocia con los cuatro receptores de cebB y se localiza con el erbB1 (EGFR) en las glándulas lactantes. El gen de MUC1 contiene siete exones y produce varias variantes diferentes de empalme alternativo. La sobreexpresión, la localización intracelular aberrante y los cambios en la glicosilación de la proteína MUC1 se han asociado a los carcinomas. Se han notificado múltiples variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican diferentes isoformas del gen MUC1, pero solo se ha determinado la naturaleza de longitud completa de algunas de ellas. Se ha demostrado que la MUC-1 transgénica se asocia con los cuatro receptores de cebB y se localiza con el erbB1 (EGFR) en las glándulas lactantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P15941 |
| Intervalo del ensayo | De 4,1 a 1000 mU/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4 mU/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 4582 |
| Símbolo de gen | MUC1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |