Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para mucina 1/MUC1 humano
Código de producto. 15495073
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15495073 96 pruebas 1 set
17135519 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15495073
Marca: Invitrogen™ EHMUC1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para MUCIN 1 (CA15-3) (MUC1) humano cuantifica el MUC1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el MUC1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para MUC1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
MUC1 (mucina 1, episialina, MAM-6, CA 15-3, PEM y EMA) es una glicoproteína de mucina de gran superficie celular expresada por la mayoría de las células epiteliales glandulares y ductales y algunos linajes celulares hematopoyéticos. MUC1 es una glicoproteína transmembrana con un dominio extracelular grande similar a la mucina que madura a través de varias formas intermedias generadas por la proteólisis y la adición y el procesamiento secuencial de numerosos glicanos vinculados-O fuertemente sialilados. La MUC1 es altamente polimórfica y cada alelo codifica un producto que contiene un número diferente de repeticiones (entre 30 y 90) lo que conduce a grandes diferencias en el peso molecular de la proteína. La MUC1 se expresa en la mayoría de los epitelios secretores, incluida la glándula mamaria y algunas células hematopoyéticas, y se expresa abundantemente en >90 % de los carcinomas de mama y metástasis. Se ha demostrado que la MUC1 transgénica se asocia con los cuatro receptores de cebB y se localiza con el erbB1 (EGFR) en las glándulas lactantes. El gen de MUC1 contiene siete exones y produce varias variantes diferentes de empalme alternativo. La sobreexpresión, la localización intracelular aberrante y los cambios en la glicosilación de la proteína MUC1 se han asociado a los carcinomas. Se han notificado múltiples variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican diferentes isoformas del gen MUC1, pero solo se ha determinado la naturaleza de longitud completa de algunas de ellas. Se ha demostrado que la MUC-1 transgénica se asocia con los cuatro receptores de cebB y se localiza con el erbB1 (EGFR) en las glándulas lactantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P15941
Intervalo del ensayo 4,1-1000 mU/ml
Sensibilidad del ensayo 4 mU/ml
Intervalo de calibración De 4 mU/ml a 1000 mU/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4582
Símbolo de gen ADMCKD,ADMCKD1,CA 15-3,CD227,EMA,H23AG,KL-6,MAM6,MCD,MCKD,MCKD1,MUC-1,MUC-1/SEC,MUC-1/X/ZD,PEM,PEMT,PUM,MUC1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 3,3 μl de plasma; 3,3 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-263K19.2, ADMCKD, ADMCKD1, CA 15-3, CD227, EMA, H23AG, KL-6, MAM6, MCD, MCKD, MCKD1, MUC-1, MUC-1/SEC, MUC-1/X/ZD, PEM, PEMT, PUM, MUC1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min