missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC6 Antibody (SPM598), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148862 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148862

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP311451CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC6 Monoclonal antibody specifically detects MUC6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunofluorescence,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SPM598
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen gastric mucin, Gastric mucin-6, MUC-6, mucin 6, gastric, mucin 6, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide of the Gastric MUC6 tandem repeat sequence (Uniprot: Q6W4X9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4588
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.