Learn More
MUC5AC Antibody (rMUC5AC/8052), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
232.00€ - 462.00€
Especificaciones
| Antígeno | MUC5AC |
|---|---|
| Clon | rMUC5AC/8052 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18687754
|
Novus Biologicals
NBP3-23947-20ug |
20 μg |
232.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18653665
|
Novus Biologicals
NBP3-23947-100ug |
100 μg |
462.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MUC5AC Monoclonal antibody specifically detects MUC5AC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| MUC5AC | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cellular Markers, Extracellular Matrix, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 4586 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| rMUC5AC/8052 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| gastric mucin, leB, lewis B blood group antigen, major airway glycoprotein, MUC5, mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming pseudogene, mucin-5 subtype AC, tracheobronchial, mucin-5AC, TBM, tracheobronchial mucin | |
| Recombinant full-length human MUC5AC protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |