Learn More
MUC1 / EMA / CD227 Mouse, Clone: rMUC1/960, enQuireBio™
Código de producto. 15910508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15910508 100 μg 100 microgramos
15900508 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15910508
Marca: EnquireBio 4582MSM16P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MUC1 / EMA / CD227
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon rMUC1/960
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
N.º de referencia del gen NP_001191226
Símbolos de los genes MUC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human milk-fat globule membranes (HMFGM)
Peso molecular del antígeno 265-400kDa
Control positivo MCF-7 or MDA-231 cells. Breast, colon, ovarian, endometrial carcinoma.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4582
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ