Learn More
MUC1 (CD227) Mouse anti-Human, Oligo, Clone: HMPV, BD™ AbSeq ™
Descripción
MUC1 (CD227) Monoclonal antibody specifically detects MUC1 (CD227) in Human samples. It is validated for Single Cell 3' Sequencing
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MUC1 (CD227) |
| Aplicaciones | Single Cell 3' Sequencing |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Clone HMPV |
| Conjugado | Oligo |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | MUC1; CA 15-3; DF3; EMA; Episialin; H23; H23AG; KL-6; MAM6; PEM; PEMT; PUM |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Milk Fat Globule Membranes |
| Cantidad | 25 Tests |
| Mostrar más |