missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mu Opioid R/OPRM1 Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30163653 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30163653 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NB11079878JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

mu Opioid R/OPRM1 Polyclonal antibody specifically detects mu Opioid R/OPRM1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno mu Opioid R/OPRM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hMOP, KIAA0403, LMOR, MOP, M-OR-1, MOR-1, MOR1MOR, Mu opiate receptor, Mu opioid receptor, mu-type opioid receptor, opioid receptor, mu 1, OPRM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide comprising residues 386-400 of the human, mouse and rat MOR-1 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4988
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.