Learn More
MTRF1L Mouse anti-Human, Clone: OTI1H5, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF501068
Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Mitochondrial peptide chain release factor that directs the termination of translation in response to the peptide chain termination codons UAA and UAG.Especificaciones
| MTRF1L | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| MTRF1L | |
| HMRF1L, MRF1L, mtRF1a | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 54516 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1H5 | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| Q9UGC7 | |
| MTRF1L | |
| Full length human recombit protein of human MTRF1L produced in HEK293T cell. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.