Learn More
MTR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211338 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16804455 20 μL 20 microlitros
16894445 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16804455
Marca: Proteintech 258961AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
MTR encodes the enzyme 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase. This enzyme, also known as cobalamin-dependent methionine synthase, catalyzes the final step in methionine biosynthesis. Mutations in MTR have been identified as the underlying cause of methylcobalamin deficiency complementation group G.
Especificaciones
Antígeno MTR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MTR
N.º de referencia del gen A6H5Y3, Q99707
Alias de gen cblG, Methionine synthase, MS, MTR
Símbolos de los genes MTR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MTR Fusion Protein Ag23156
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 238505, 4548
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG