missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MTR Polyclonal Antibody
Descripción
This antibody is predicted to react with canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.
MTR encodes the enzyme 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase. This enzyme, also known as cobalamin-dependent methionine synthase, catalyzes the final step in methionine biosynthesis. Mutations in MTR have been identified as the underlying cause of methylcobalamin deficiency complementation group G.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MTR |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MTR |
| N.º de referencia del gen | Q99707 |
| Alias de gen | 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase; 5-methyltetrahydrofolate--homocysteine methyltransferase; 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase 1; AI894170; cblG; cobalamin-dependent methionine synthase; D830038K18Rik; FLJ33168; FLJ43216; FLJ45386; HMAG; methionine synthase; Methionine synthase-like protein; methioninesynthase; MS; MTR; Vitamin-B12 dependent methionine synthase |
| Símbolos de los genes | MTR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?