missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTOR Monoclonal Antibody (OTI1C3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014715
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17585923 30 μL 30 microlitros
17565923 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17585923 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA805908S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MTOR Monoclonal antibody specifically detects MTOR in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MTOR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MTOR
N.º de referencia del gen P42345
Alias de gen 2610315D21Rik; AI327068; angiopoietin-like factor CDT6; FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1; FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2; FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP12-rapamycin complex-associated protein; FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP-rapamycin associated protein; FKBP-rapamycin associated protein (FRAP); FKBP-rapamycin-associated protein FRAP; flat; FRAP; FRAP1; FRAP2; Mammalian target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase); mechanistic target of rapamycin kinase; Mtor; m-TOR; mTORC1; Raft1; Rapamycin and FKBP12 target 1; rapamycin and FKBP12 target-1 protein; rapamycin associated protein FRAP2; rapamycin target protein 1; RAPT1; serine/threonine-protein kinase mTOR; SKS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1766-2144 of human MTOR produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2475
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.