Learn More
MTOR Monoclonal Antibody (OTI10A2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA806066S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MTOR Monoclonal antibody specifically detects MTOR in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| MTOR | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P05156 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3426 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI10A2 | |
| Unconjugated | |
| CFI | |
| 2610315D21Rik; AI327068; angiopoietin-like factor CDT6; FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1; FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2; FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP12-rapamycin complex-associated protein; FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP-rapamycin associated protein; FKBP-rapamycin associated protein (FRAP); FKBP-rapamycin-associated protein FRAP; flat; FRAP; FRAP1; FRAP2; Mammalian target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase); mechanistic target of rapamycin kinase; Mtor; m-TOR; mTORC1; Raft1; Rapamycin and FKBP12 target 1; rapamycin and FKBP12 target-1 protein; rapamycin associated protein FRAP2; rapamycin target protein 1; RAPT1; serine/threonine-protein kinase mTOR; SKS | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 340-583 of human CFI produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.