missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mTOR inhibitor-3, MedChemExpress

Código de producto. p-200096678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477508 10 mg 10 miligramos
16469987 5 mg 5 miligramos
16403537 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477508

Marca: Medchem Express HY18353

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress mTOR inhibitor-3 is a remarkably selective mTOR inhibitor with a Ki of 1.5 nM. mTOR inhibitor-3 suppresses mTORC1 and mTORC2 in cellular and in vivo pharmacokinetic (PK)/pharmacodynamic (PD) experiments.

mTOR inhibitor-3 is a remarkably selective mTOR inhibitor with a Ki of 1.5 nM. mTOR inhibitor-3 suppresses mTORC1 and mTORC2 in cellular and in vivo pharmacokinetic (PK)/pharmacodynamic (PD) experiments.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material mTOR inhibitor-3
CAS 1207358-59-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N8O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NC(N3[C@@H](C)COCC3)=C4C(CN(C5=NC=CC=N5)CC4)=N2)C=C1)NCC
Peso molecular (g/mol) 474.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.56
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.