missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mTOR inhibitor-1, MedChemExpress

Código de producto. 16471017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471017 50 mg 50 miligramos
16477447 5 mg 5 miligramos
16435556 100 mg 100 miligramos
16414738 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471017

Marca: Medchem Express HY112914

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress mTOR inhibitor-1 is a novel mTOR pathway inhibitor which can suppress cells proliferation and inducing autophagy.

mTOR inhibitor-1 is a novel mTOR pathway inhibitor which can suppress cells proliferation and inducing autophagy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material mTOR inhibitor-1
CAS 468747-17-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15BrN2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (229.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C(C1=CC=C(O)C=C1O)\C)C2=CC=C(C)C(Br)=C2
Peso molecular (g/mol) 363.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.21
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.