missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MTIF3 Monoclonal Antibody (OTI1E8)
Descripción
MTIF3 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
This gene encodes a translation initiation factor that is involved in mitochondrial protein synthesis. Polymorphism in this gene is associated with the onset of Parkinson's disease. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 5.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MTIF3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1E8 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MTIF3 |
| N.º de referencia del gen | Q9CZD5, Q9H2K0 |
| Alias de gen | 2810012L14Rik; AI414549; DC38; IF3(mt); IF-3(Mt); IF3mt; IF-3Mt; mitochondrial translational initiation factor 3; Mtif3; Translation initiation factor IF-3, mitochondrial |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?