Learn More
MTHFD2 Mouse, anti-Human, Clone: 1B4B6, Proteintech
Código de producto. p-200049925 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18060716 20 μL 20 microlitros
18055285 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 18060716
Marca: Proteintech 685241IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The MTHFD2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MTHFD2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The MTHFD2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MTHFD2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clon 1B4B6
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes MTHFD2
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10797
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a