missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTH1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D7G4, Proteintech

Código de producto. p-7223703 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16840076 20 μL 20 microlitros
16830076 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16840076

Marca: Proteintech 674431IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The MTH1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MTH1. This antibody recognizes human antigen. The MTH1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno MTH1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D7G4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4521
Especies diana Human
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.