Learn More
Invitrogen™ MTG1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15766011 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15766011 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15766011
Marca: Invitrogen™ PA558127
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: QHLRKGKATR VGGEPGITRA VMSKIQVSER PLMFLLDTPG VLAPRIESVE TGLKLALCGT VLDHLVGEET MADYLLYTLN KH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 91%.
Mitochondrial GTPase. May be involved in assembly of the large ribosomal subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MTG1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MTG1
N.º de referencia del gen Q9BT17
Alias de gen Gm169; GTP; GTP binding protein 7 (putative); GTP-binding protein 7; GTP-binding protein 7 (putative); GTPBP7; Mitochondrial GTPase 1; mitochondrial GTPase 1 homolog; mitochondrial GTPase 1 homolog (S. cerevisiae); mitochondrial GTPase 1-like; mitochondrial ribosome associated GTPase 1; mitochondrial ribosome-associated GTPase 1; Mtg1; RP11-108K14.2
Símbolos de los genes MTG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MTG1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104312).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92170
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG