missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MTF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15743861 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15743861 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15743861

Marca: Invitrogen™ PA555945

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: HLPFLVGGEE GFHLIDHEAM SQGYVQHIIS PDQIHLTINP GSTPMPRNIE GATLTLQSEC PETKRKEVK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 96%.

This gene encodes a transcription factor that induces expression of metallothioneins and other genes involved in metal homeostasis in response to heavy metals such as cadmium, zinc, copper, and silver. The protein is a nucleocytoplasmic shuttling protein that accumulates in the nucleus upon heavy metal exposure and binds to promoters containing a metal-responsive element (MRE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTF1
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MTF1
N.º de referencia del gen Q14872
Alias de gen metal regulatory transcription factor 1; metal response element binding transcription factor 1; metalloregulatory transcription factor; metal-regulatory transcription factor 1; metal-responsive transcription factor 1; MRE-binding transcription factor; MRE-binding transcription factor-1; Mtf1; MTF-1; Thyls; Transcription factor MTF-1; zinc regulatory factor; ZRF
Símbolos de los genes MTF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MTF1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94536).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4520
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.