Learn More
MTEP hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16481717 50 mg 50 miligramos
16495548 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16481717
Marca: Medchem Express HY13206
MedChemExpress MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist with an IC50 of 5 nM and a Ki of 16 nM. MTEP hydrochloride produces antiparkinsonian-like effects.
MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist with an IC50 of 5 nM and a Ki of 16 nM. MTEP hydrochloride produces antiparkinsonian-like effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MTEP hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1186195-60-7
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9ClN2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C#CC2=CC=CN=C2)=CS1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 236.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.72
Porcentaje de pureza 99.71%