Learn More
Tocris Bioscience™ MTEP hydrochloride
Descripción
MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist (IC50 = 5 nM in Ca2+-flux assay; Ki= 16 nM). Displays anxiolytic activity in vivo and is orally active.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-((2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl)pyridine hydrochloride |
| CAS | 1186195-60-7 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C11H8N2S.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 236.72 |
Para uso exclusivo en investigación