Learn More
MTCO3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16876525 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16876525 20 μL 20 microlitros
16866525 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16876525
Marca: Proteintech 550821AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
COX3 is a multi-pass membrane protein. It belongs to the cytochrome c oxidase subunit 3 family. Defects in COX3 are a cause of Leber hereditary optic neuropathy (LHON) and cytochrome c oxidase deficiency (COX deficiency). Defects in MT-CO3 are also found in mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS) syndrome and recurrent myoglobinuria.
Especificaciones
Antígeno MTCO3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica COX3
N.º de referencia del gen P00414, P00416
Alias de gen COIII, COXIII, cytochrome c oxidase III, Cytochrome c oxidase subunit 3, MT CO3, MTCO3
Símbolos de los genes COX3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17710, 26204, 4514
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG