missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTCO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16856515 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16856515 20 μL 20 microlitros
16846515 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16856515

Marca: Proteintech 550701AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to COX2.

Cytochrome c oxidase is the fourth complex in the respiratory chain and is responsible for catalyzing the conversion of O2 to H2O. Subunit 2 of the cytochrome c oxidase complex combines with two other subunits (1 and 3) to form a core protein structure that performs many functions of the enzyme. The metallic copper center of this subunit transfers electrons to the heme center of subunit 1, which results in the movement of electrons from cytochrome c to the heme A3 and copper B metallic center of complex IV. Defects in subunit 2 of cytochrome c oxidase can result in COX deficiency, which causes a wide range of symptoms from local myopathy to multiple system pathologies that begin between infancy and adulthood. Abnormalities in this subunit are also associated with tumor development.

Especificaciones

Antígeno MTCO2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica COX2
N.º de referencia del gen P00403, P00405
Alias de gen COII, COX2, COXII, cytochrome c oxidase II, Cytochrome c oxidase subunit 2, MT CO2, MTCO2
Símbolos de los genes COX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17709, 26198, 4513
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.