missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MTBP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13465017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13465017 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13465017

Marca: Invitrogen™ PA530522

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Jurkat, THP-1, HL-60. Predicted reactivity: Mouse (81%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

MTBP inhibits cell migration in vitro and suppresses the invasive behavior of tumor cells. The protein may play a role in MDM2-dependent TP53/p53 homeostasis in unstressed cells. The protein inhibits autoubiquitination of MDM2, thereby enhancing MDM2 stability. This promotes MDM2-mediated ubiquitination of TP53/p53 and its subsequent degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTBP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica Mtbp
N.º de referencia del gen Q96DY7
Alias de gen AI429604; hdm2; HDMX; hMTBP; MDM2 (mouse double minute 2)-binding protein, 104kD; MDM2 binding protein; Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein binding protein, 104kDa; Mdm2, transformed 3T3 cell double minute p53 binding protein; mdm2-binding protein; MDM2BP; MGC5370; MGC71221; mMTBP; Mtbp; RGD1565672
Símbolos de los genes Mtbp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human MTBP. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27085
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.